Key Documents
8.06548
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Fórmula linear:
3-(NO2)C6H4SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
225.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-857-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
needles
temperatura de autoignição
355 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (23 °C, 50 g/L in H2O)
pf
350 °C (decomposition)
solubilidade
200 g/L
densidade
0.45 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup