Documentos Principais
222682
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)methanol
98%
Sinônimo(s):
4,4′-Difluorobenzhydrol, Bis(4-fluorophenyl) carbinol
About This Item
Fórmula linear:
(FC6H4)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
220.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
143 °C/3 mmHg (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
chave InChI
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Bis(4-fluorophenyl)methanol is one of the degardation product of flunarizine hydrochloride (FLZ).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Dina T El-Sherbiny et al.
Journal of separation science, 28(2), 197-202 (2005-03-10)
The separation of flunarizine hydrochloride (FLZ) and five of its degradation products--1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 4-oxide (A), bis(4-fluorophenyl)methanone (B), bis(4-fluorophenyl)methanol (C), 1-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine(D), and 1-[bis-4-fluorophenyl) methyl] piperazine (E)--could be accomplished by reversed phase liquid chromatography using either micellar or microemulsion mobile phases. Cyanopropyl-bonded stationary