Ensaio
99%
pf
113-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
chave InChI
SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)