216984
2-(4-Biphenyl)-5-phenyloxazole
98%
Sinônimo(s):
BPO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
115-119 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ncc(o3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15NO/c1-3-7-16(8-4-1)17-11-13-19(14-12-17)21-22-15-20(23-21)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
chave InChI
RQGVWYIZAUHBBE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.