213837
1-Piperidinecarbonitrile
99%
Sinônimo(s):
1-Cyanopiperidine, NSC 26965, Pentamethylenecyanamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
102 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H10N2/c7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
chave InChI
NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Cycloaddition reactions
Ring-expansion reactions of tungsten complexes
N-CN bond cleavage
Retro-Diels-Alder reactions
Regioselective electrochemical α-methoxylation
Synthesis of de-O-chloroacetylation reagents
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?