197378
Picric acid
moistened with water, ≥98%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trinitrophenol, PA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 195 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals (with a top layer of Liquid)
contém
≥35% water
Lim. expl.
0.01 %
concentração
≥50-<70%
pf
122-123 °C (dried material) (lit.)
solubilidade
alcohol: 1 (g/12 mL)(lit.)
benzene: 1 g/10 mL
chloroform: 1 (g/35 mL)
diethyl ether: 1 (g/65 mL)
densidade
1.763 g/cm3
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
chave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?