196215
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
≥98%
Sinônimo(s):
Dichlorodicyclopentadienylzirconium, Dichlorozirconocene, Zirconium dicyclopentadiene dichloride, Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride, Zirconocene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: zirconium
reaction type: Polymerization Reactions
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
moisture sensitive
pf
242-245 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
QRUYYSPCOGSZGQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Zirconocene dichloride serves as a catalyst, enabling efficient synthesis of pyrrole with high yields and simplifies the purification process economically.
Aplicação
Direct amide formation from unactivated carboxylic acids and amines
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?