Documentos Principais
192732
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
25 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Chlorodiethylaluminum, Diethylaluminium chloride, Diethylaluminum chloride (6CI), Diethylaluminum monochloride, Diethylchloroaluminum
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2AlCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.56
Beilstein:
4123259
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
concentração
25 wt. % in toluene
densidade
0.887 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
chave InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)