189219
Coumachlor
98%
Sinônimo(s):
(±)-3-(α-Acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, p-Chlorowarfarin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
168-170 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble
alcohol: soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
grupo funcional
chloro
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
chave InChI
DEKWZWCFHUABHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.