45404
Coumatetralyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
chave InChI
ULSLJYXHZDTLQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Sludge samples by solid-liquid extraction (SLE) and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Wastewater samples by miniaturized liquid-liquid extraction (LLE), solid-phase extraction (SPE) and LC-ESI-MS/MS with SRM detection.
- Vertebrate wildlife and domestic animals by gel permeation chromatography (GPC) clean-up followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Blood samples by LLE and ESI-LC-MS/MS with MRM detection.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)