Key Documents
186171
Sigma-Aldrich
n-Butilítio
1.6 M in hexanes
Sinônimo(s):
n-BuLi, Butilítio, Lítio-1-butanida
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3Li
Número CAS:
Peso molecular:
64.06
Beilstein:
1209227
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.6 M in hexanes
densidade
0.68 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Copolimerização de butadieno e estireno sob a influência de n-butil-lítio: Este estudo explora o processo de copolimerização utilizando n-butil-lítio como catalisador, o que é significativo para o desenvolvimento de novos materiais de borracha sintética (V Bronskaya et al., 2023).
  • Modificadores de n-butil-lítio na síntese de borrachas de polibutadieno e estireno-butadieno: Explora o uso de n-butil-lítio com diferentes modificadores na síntese de borrachas industriais, importante para compreender o controle das propriedades do polímero (VS Glukhovskoi et al., 2014).
  • Agregação e solvatação Examina o comportamento de agregação e as propriedades de solvatação de n-butil-lítio em vários solventes, fornecendo insights sobre suas interações químicas essenciais para a síntese orgânica (O Tai et al., 2017).
Embalagem
Os frascos Kilo-Lab® só estão disponíveis nos EUA. Os tipos de frascos variam consoante o país.
O frasco Sure/Seal de 25 ml é recomendado como frasco de utilização única. Perfurações repetidas provavelmente levarão a um pior desempenho do produto.
Outras notas
Pode conter quantidades vestigiais de LiCl.
Informações legais
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 111, 2981-2981 (1989)
Yuqiang Ma et al.
ACS nano, 9(7), 7383-7391 (2015-07-01)
Two-dimensional (2D) semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have stimulated lots of interest because they are direct bandgap materials that have reasonably good mobility values. However, contact between most metals and semiconducting TMDCs like 2H phase WSe2 are highly resistive
Michael A Tarselli et al.
Organic letters, 11(20), 4596-4599 (2009-10-09)
A procedure for the coupling of aliphatic imines with allylic and allenic alkoxides is described. The success of these studies was enabled by a unique reactivity profile of Ti(IV) isopropoxide/n-BuLi compared to well-known Ti(IV) isopropoxide/RMgX systems.
J P Parente et al.
Carbohydrate research, 141(1), 41-47 (1985-08-15)
Treatment of dimethyl sulfoxide with butyllithium leads to rapid formation of lithium methylsulfinyl carbanion. The reaction products tend to be significantly freer from impurities when lithium methylsulfinyl carbanion is used rather than sodium or potassium methylsulfinyl carbanion. This reagent gives
Lawrence M Pratt et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6387-6391 (2003-08-05)
The effects of lithium dialkylamide structure, mixed aggregate formation, and solvation on the stereoselectivity of ketone enolization were examined. Of the lithium dialkylamides examined, lithium tetramethylpiperidide (LiTMP) in THF resulted in the best enolization selectivity. The stereoselectivity was further improved