Documentos Principais
178799
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylsuccinate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
El-Abbady AM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)