M81209
Methylsuccinic acid
99%
Sinônimo(s):
(±)-α-Methylsuccinic acid, (±)-2-Methylsuccinic acid, (±)-Methylsuccinic acid, 2-Methylbutane-1,4-dioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
110-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?