178683
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
98%
Sinônimo(s):
Tetralin-2-carboxylic acid
Ensaio
98%
forma
liquid
pf
93-96 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
chave InChI
NTAGXJQHJQUOOA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?