Documentos Principais
178314
Sigma-Aldrich
N-Aminophthalimide
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
N,N-Phthaloylhydrazine, unsym.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Beilstein:
383756
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
powder
pf
200-202 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H,9H2
chave InChI
KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
N-Aminophthalimide was employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It was also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines.
Outras notas
Remainder phthalhydrazide
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Phthalimide ≥99%
Sigma-Aldrich
240230
Phthalimide
Indazole 98%
Sigma-Aldrich
I2401
Indazole
L-Alanine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A7627
L-Alanine
Benzhydrazide 98%
Sigma-Aldrich
B13071
Benzhydrazide
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1074-1074 (1993)
Kung-Shou Yang et al.
Organic letters, 4(7), 1107-1109 (2002-04-02)
[reaction: see text] Reaction of various N-enoyl oxazolidinones 5a-f with N-aminophthalimide and lead tetraacetate in the presence of camphor-derived chiral ligands provides the desired N-phthalimidoaziridines 6a-f in good to high enantiomeric excess (67-95% ee) at 0 degrees C within 15