178055
N-Phenyl-2-naphthylamine
97%
Sinônimo(s):
N-(2-Naphthyl)aniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
p.e.
395-395.5 °C (lit.)
pf
105-108 °C (lit.)
λmax
219 nm
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
chave InChI
KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?