Documentos Principais
177822
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO3CH2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
254.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
87-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate was used in the synthesis of 1-alkyl-2,2-difluorovinylboranes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A one-pot synthesis of 2, 2-difluorovinyl carbonyl compounds from 2, 2, 2,-trifluoroethyl p-toluenesulfonate via 2, 2-difluorovinylboranes.
Tetrahedron Letters, 33(3), 337-340 (1992)