Ensaio
95%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5874
p.e.
92-94 °C/16 mmHg
densidade
1.304 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cncs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1-3H
chave InChI
ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hartmann and co-workers have described the synthesis of a series of potent and selective inhibitors of aldosterone synthase (CYP11B2), in which the key synthetic step was a Wittig reaction using various heterocyclic aldehydes.