Documentos Principais
17353
Sigma-Aldrich
di-Boc-cystamine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Di-Boc-cystamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
352.51
Beilstein:
4261397
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
120-122 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
chave InChI
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Building block for the synthesis of thioethyl-modified peptides
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
W.J. Moree et al.
Tetrahedron Letters, 49, 1133-1133 (1993)
T M Winger et al.
Bioconjugate chemistry, 6(3), 323-326 (1995-05-01)
The derivatization of poly(p-(chloromethyl)styrene-co-divinylbenzene) (Merrifield resin) with N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoethanethiol is presented as a convenient route for the generation of thiol terminated peptides using a solid phase methodology. Maximum resin substitution reached 92% (773 mumol/g) after 24 h. However, at 30 min
Carolina González-Blanco et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-05-31)
(1) Background. Titanium is characterized by its biocompatibility and resistance to stress and fatigue. Treatment with argon plasma may favour growth of human osteoblasts with respect to cell adhesion and proliferation. The aim of this study was to analyse the