Documentos Principais
914592
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
Sinônimo(s):
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23ClN2O2S2
Peso molecular:
410.98
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
135 °C (decomp.)
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Fmoc-Cystamine HCl is a valuable building block for the incorporation of disulfides. It possesses two terminal amino functional groups, one with a protecting group. This Fmoc-protected cleavable linker can also be used in the synthesis of chemical biology tools for cleavage under reducing conditions.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)