Documentos Principais
172693
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methylbenzoate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl p-toluate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
1863756
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
235 °C (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 4-methylbenzoate was used in the synthesis of ethyl 4-(bromomethyl)benzoate.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)