Documentos Principais
234621
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
pf
21 °C (lit.)
densidade
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The (1+1) Resonance Enhanced Multiphoton Ionisation (REMPI) spectrum and the fluorescence excitation spectrum of methyl 3-chlorobenzoate has been measured in the supersonic free jet. Reaction of methyl 3-chlorobenzoate with lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA) has been investigated.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lithium diisobutylpiperidinohydroaluminate (LDBPA) as a mild and efficient reducing agent for the conversion of ester to aldehyde.
Ahn JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 377-378 (2005)
Laser jet spectra of methyl 3-chlorobenzoate.
Hirano A, et al.
Journal of Molecular Structure, 701(1), 9-11 (2004)