171441
Trifluoroiodomethane
99%
Sinônimo(s):
Iodotrifluoromethane, Perfluoromethyl iodide, Trifluoromethyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
p.e.
−22.5 °C (lit.)
pf
<−78 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)I
InChI
1S/CF3I/c2-1(3,4)5
chave InChI
VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)