164976
α-Hydroxyisobutyric acid
98%
Sinônimo(s):
alpha-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-Methyllactic acid
Ensaio
98%
forma
solid
pb
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
76-80 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
chave InChI
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?