164739
(+)-S-Trityl-L-cysteine
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
S-Trityl-L-cysteine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(+)-S-Trityl-L-cysteine, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D +115°, c = 0.8 in 0.04 M ethanolic HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
182-183 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H21NO2S/c23-20(21(24)25)16-26-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20H,16,23H2,(H,24,25)/t20-/m0/s1
chave InChI
DLMYFMLKORXJPO-FQEVSTJZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?