Documentos Principais
15501
Sigma-Aldrich
ECOL
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Fórmula linear:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
172.19
Beilstein:
3919382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (HPLC)
temperatura de autoignição
989 °F
pf
260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e