34392
Methyldibromoglutaronitrile
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane, 1-Bromo-1-(bromomethyl)-1,3-propanedicarbonitrile, 2-Bromo-2-(bromomethyl)glutaronitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
51-55 °C
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(Br)(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6Br2N2/c7-4-6(8,5-10)2-1-3-9/h1-2,4H2
chave InChI
DHVLDKHFGIVEIP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?