15485
N-Boc-p-phenylenediamine
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, tert-Butyl-4-aminophenylcarbamate
Ensaio
≥97.0% (NT)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reactant to prepare perylene monoimide-based dyes for dye-sensitized solar cell applications.
- A starting material to synthesize covalent organic frameworks, which are used as proton exchange membranes for hydrogen fuel cell applications.
- A reactant in the synthesis of bestatin derived hydroxamic acids as potent pan-HDAC inhibitors.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?