Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
231 °C (lit.)
pf
49-51 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3
chave InChI
BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?