152986
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
96%
Sinônimo(s):
1-Benzyl-4-piperidinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
127-128 °C/2 mmHg (lit.)
pf
61-63 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2
chave InChI
BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist and beta 2 adrenoceptor agonist
Fatty acid amide hydrolase inhibitors
PI3 kinase-alpha inhibitors
Flavonoid derivatives used as dual binding acetylcholinesterase inhibitors
Urotensin-II receptor antagonists
Rho kinase inhibitors
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?