Documentos Principais
152854
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide
95%
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl azidoformate
About This Item
Fórmula linear:
N3CO2CH2C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
207.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(COC(=O)N=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-15-9(13)11-12-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
NQBRFIXRZDTIRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide was used to prepare N-4-methoxybenzyloxycarbonyl-L-α-aminoadipic acid.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
J J Usher et al.
The Biochemical journal, 151(3), 729-739 (1975-12-01)
1. Phenoxymethylpenicillin sulphoxide 4-methoxybenzyl ester was labelled with 3H in its 2-beta-methyl group. Its specific radioactivity was 362 mCi/mmol. 2. Removal of the side chain of this compound yielded the corresponding ester of 6-aminopenicillanic acid sulphoxide and coupling of the