15217
Bis(trichloromethyl) carbonate
purum, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Triphosgene, tri-Phosgene
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
solid
pf
77-82 °C
grupo funcional
carbonate
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
chave InChI
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?