Documentos Principais
15125
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate
≥97.0% (dried material, T)
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl phosphate monobasic
About This Item
Fórmula linear:
(O2NC6H4O)2P(O)OH
Número CAS:
Peso molecular:
340.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
2064857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (dried material, T)
Formulário
powder
grupo funcional
nitro
phosphate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.H2O/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;/h1-8H,(H,19,20);1H2
chave InChI
AJCYEUQRBLMJDI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The hydrolysis of Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate was studied.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hydrolysis of bis (4-nitrophenyl) phosphate catalyzed by metallomicelle made up of the crowned Schiff base complex as synthetic hydrolase.
Jia-qing X, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 26(6), 693-699 (2005)