Documentos Principais
147451
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate
Sinônimo(s):
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
455.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
core: arsenic
reagent type: catalyst
pf
211-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate is commonly used as a reagent in titration.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)