144509
N-Phenylanthranilic acid
98%
Sinônimo(s):
2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
182-185 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
chave InChI
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TTR(7276)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?