140112
4-Nitrobenzyl chloride
99%
Sinônimo(s):
α-Chloro-4-nitrotoluene
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
70-73 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)