Documentos Principais
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serine
≥99.0%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Beilstein:
2649409
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
atividade óptica
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
chave InChI
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)