138150
2,3-Dimethylbenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
vic.-o-Xylylic acid
Ensaio
98%
pf
144-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3