13761
2-Benzylphenol
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
α-Phenyl-o-cresol, 2-Hydroxydiphenylmethane
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
312 °C (lit.)
pf
49-51 °C (lit.)
49-51 °C
solubilidade
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, almost colorless
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
chave InChI
CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)