136883
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
3,5-Dinitro-4-methylbenzoic acid, 3,5-Dinitro-p-toluic acid
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
155-158 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
LZWWZQXBKVZKIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)