136115
Thiocholesterol
Sinônimo(s):
5-Cholestene-3β-thiol, Cholesteryl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
pf
97-99 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
Aplicação
It can also be used as a chain transfer agent (CTA) for the radical polymerization of HPMA monolactate and HPMA dilactate monomers to form copolymers. [HPMA=N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?