Documentos Principais
129488
Sigma-Aldrich
5-Iodovanillin
97%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
278.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
183-185 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Lodovanillin was used in the characterization of 5-Iodoacetovanillone. 5-Iodovanillin has also been used in the synthesis of platelet activating factor antagonist L-659,989.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 31(48), 6953-6956 (1990)
An improved synthesis of acetosyringone.
Crawford LW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(11), 1562-1566 (1956)