Documentos Principais
124621
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromosalicylate
95%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3-2-(OH)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
61-65 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
chave InChI
FJYDBKPPGRZSOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 5-bromosalicylate was used as starting reagent in the synthesis of immobilization precursor of photoswitchable piperidine base.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ragnar S Stoll et al.
Organic letters, 11(21), 4790-4793 (2009-10-02)
The synthesis of a photoswitchable piperidine base, carrying a monochlorosilane anchoring group, and its immobilization on silica gel, mimicking an oxide surface, is reported. Efficient photoswitching between the E and Z isomers of the azobenzene photochrome was demonstrated for the