Documentos Principais
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
About This Item
Fórmula linear:
(C6H6)Cr(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
214.14
Beilstein:
3571699
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
163-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
chave InChI
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119318-1G4061838708427
119318-5G