116327
2-Chloro-4-methylpyridine
98%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-picoline
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
194-195 °C (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)