Documentos Principais
109150
Sigma-Aldrich
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthalenediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
132-134 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,10-12H,2,4,6H2
chave InChI
MYIDTCFDQGAVFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is a complexing agent and forms complexes with cephradine. It reacts with 4- or 3-nitrobenzoyl chloride to yield 4-DABTN and 3-DABTN .
Aplicação
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene was used in the synthesis of 1,5-bis(4-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene(4-DABTN) and 1,5-bis(3-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene (5-DABTN).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Novel Self-Developing Photosensitive Polyimide.
Ahn BH, et al.
Korea Polymer Journal, 8(1), 19-25 (2000)
Induced fit phenomena in clathrate structures of cephalosporins.
Kemperman GJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2(7), 1425-1429 (2000)