10913
Methyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
ACM, 3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
536 °F
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 2 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?