10905
Chloroacetone
Wacker Chemie AG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
MCA, 1-Chloropropan-2-one, Chloro-2-propanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥96.0% (GC)
contém
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
120 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 10 parts
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
chave InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?