103128
2-Methyl-3-heptanone
99%
Sinônimo(s):
Butyl isopropyl ketone
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
158-160 °C (lit.)
densidade
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
XYYMFUCZDNNGFS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?