Documentos Principais
100307
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
239.92
Beilstein:
637351
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-56 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)